Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Dichloro(p-cymene)ruthenium(II) dimer 98%

Fournisseur: Apollo Scientific
Attention

APOSIN3047-1GEA 40.8 EUR InStock
APOSIN3047-1G
Dichloro(p-cymene)ruthenium(II) dimer 98%
Dichloro(p-cymene)ruthenium(II) dimer


Formule: C₂₀H₂₈Cl₄Ru₂
MW: 612,38 g/mol
Numéro MDL: MFCD00064793
Numéro CAS: 52462-29-0
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité