2-Bromo-4-formylbenzoic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR400420-1G OR400420-250MG
APOSOR400420-1GEA 696 EUR InStock
APOSOR400420-1G APOSOR400420-250MG
2-Bromo-4-formylbenzoic acid
2-Bromo-4-formylbenzoic acid
Formule: C₈H₅BrO₃
MW: 229,03 g/mol
Numéro MDL: MFCD26855789
Numéro CAS: 90001-44-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité