2,2,3,3,3-Pentafluoropropyl acrylate 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 2,2,3,3,3-Pentafluoropropyl prop-2-enoate
PC5785-5G PC5785-1G
APOSPC5785-5GEA 116 EUR InStock
APOSPC5785-5G APOSPC5785-1G
2,2,3,3,3-Pentafluoropropyl acrylate 97%
2,2,3,3,3-Pentafluoropropyl acrylate
Formule: C₆H₅F₅O₂
MW: 204,10 g/mol
Point d'ébullition: 50/100 mm °C
Densité: 1.32
Point d'éclair: 23 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00039257
Numéro CAS: 356-86-5
ONU: 3272
ADR: 3,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité