Oléate de butyle 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Butyl (Z)-9-octadecenoate, Oleic acid butyl ester
OR918733-25G OR918733-5G
APOSOR918733-25GEA 43.5 EUR InStock
APOSOR918733-25G APOSOR918733-5G
Oléate de butyle 95%
Oléate de butyle
Formule: C₂₂H₄₂O₂
MW: 338,57 g/mol
Numéro MDL: MFCD00053819
Numéro CAS: 142-77-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité