Ethyl 3-methyl-6-nitroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR111572-250MG OR111572-1G
APOSOR111572-250MGEA 174 EUR InStock
APOSOR111572-250MG APOSOR111572-1G
Ethyl 3-methyl-6-nitroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Ethyl 3-methyl-6-nitroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Formule: C₁₁H₁₁N₃O₄
MW: 249,22 g/mol
Numéro MDL: MFCD31629940
Numéro CAS: 1612861-50-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité