7-Bromo-3-(difluoromethyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC502948-250MG PC502948-1G
APOSPC502948-250MGEA 400 EUR InStock
APOSPC502948-250MG APOSPC502948-1G
7-Bromo-3-(difluoromethyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridine 95%
7-Bromo-3-(difluoromethyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridine
Formule: C₇H₄BrF₂N₃
MW: 248,03 g/mol
Numéro MDL: MFCD31922795
Numéro CAS: 2331325-26-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité