3-(Aminomethyl)-1-(cyclopropyl)-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole dihydrochloride 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC512032-250MG PC512032-1G PC512032-5G
APOSPC512032-250MGEA 161 EUR InStock
APOSPC512032-250MG APOSPC512032-1G APOSPC512032-5G
3-(Aminomethyl)-1-(cyclopropyl)-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole dihydrochloride 95%
3-(Aminomethyl)-1-(cyclopropyl)-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole dihydrochloride
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité