2-Bromo-4-chloro-5-fluorobenzotrifluoride 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC56991-250MG PC56991-1G PC56991-5G
APOSPC56991-250MGEA 125 EUR InStock
APOSPC56991-250MG APOSPC56991-1G APOSPC56991-5G
2-Bromo-4-chloro-5-fluorobenzotrifluoride 95%
2-Bromo-4-chloro-5-fluorobenzotrifluoride
Formule: C₇H₂BrClF₄
MW: 277,44 g/mol
Numéro CAS: 2166961-38-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité