2-Bromo-4-chloro-5-fluorobenzonitrile 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC57125-250MG PC57125-1G PC57125-5G
APOSPC57125-250MGEA 144 EUR InStock
APOSPC57125-250MG APOSPC57125-1G APOSPC57125-5G
2-Bromo-4-chloro-5-fluorobenzonitrile 95%
2-Bromo-4-chloro-5-fluorobenzonitrile
Formule: C₇H₂BrClFN
MW: 234,45 g/mol
Numéro MDL: MFCD30184437
Numéro CAS: 1893432-29-5
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité