2'-Bromo-3',6',2,2,2-pentafluoroacetophenone 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1-(2-Bromo-3,6-difluorophenyl)-2,2,2-trifluoroethanone
PC57434-250MG PC57434-1G
APOSPC57434-250MGEA 219 EUR InStock
APOSPC57434-250MG APOSPC57434-1G
2'-Bromo-3',6',2,2,2-pentafluoroacetophenone 95%
2'-Bromo-3',6',2,2,2-pentafluoroacetophenone
Formule: C₈H₂BrF₅O
MW: 288,9968 g/mol
Numéro MDL: MFCD12922615
Numéro CAS: 1208076-54-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité