2-Bromo-4-chloro-6-fluorobenzoyl chloride 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC57435-250MG PC57435-1G PC57435-5G
APOSPC57435-250MGEA 174 EUR InStock
APOSPC57435-250MG APOSPC57435-1G APOSPC57435-5G
2-Bromo-4-chloro-6-fluorobenzoyl chloride 95%
2-Bromo-4-chloro-6-fluorobenzoyl chloride
Formule: C₇H₂BrCl₂FO
MW: 271,9 g/mol
Numéro MDL: MFCD28733936
Numéro CAS: 1805575-89-6
ONU: 3265
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité