4-Bromo-2-methoxy-3-(trifluoromethyl)benzoic acid 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC57436-250MG PC57436-1G PC57436-5G
APOSPC57436-250MGEA 174 EUR InStock
APOSPC57436-250MG APOSPC57436-1G APOSPC57436-5G
4-Bromo-2-methoxy-3-(trifluoromethyl)benzoic acid 95%
4-Bromo-2-methoxy-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formule: C₉H₆BrF₃O₃
MW: 299,04 g/mol
Numéro CAS: 2383654-59-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité