4'-Bromo-2'-(difluoromethyl)acetophenone 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1-[4-Bromo-2-(difluoromethyl)phenyl]ethanone
PC57444-250MG PC57444-1G PC57444-5G
APOSPC57444-250MGEA 203 EUR InStock
APOSPC57444-250MG APOSPC57444-1G APOSPC57444-5G
4'-Bromo-2'-(difluoromethyl)acetophenone 95%
4'-Bromo-2'-(difluoromethyl)acetophenone
Formule: C₉H₇BrF₂O
MW: 249,05 g/mol
Numéro CAS: 2386658-14-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité