Methyl 2-(difluoromethoxy)-5-fluorobenzoate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC57483-1G PC57483-5G
APOSPC57483-1GEA 609 EUR InStock
APOSPC57483-1G APOSPC57483-5G
Methyl 2-(difluoromethoxy)-5-fluorobenzoate
Methyl 2-(difluoromethoxy)-5-fluorobenzoate
Formule: C₉H₇F₃O₃
MW: 220,15 g/mol
Numéro MDL: MFCD18399132
Numéro CAS: 1261879-66-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité