3-(1,1-Difluoroethyl)benzoic acid 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC57526-250MG PC57526-1G PC57526-5G
APOSPC57526-250MGEA 190 EUR InStock
APOSPC57526-250MG APOSPC57526-1G APOSPC57526-5G
3-(1,1-Difluoroethyl)benzoic acid 95%
3-(1,1-Difluoroethyl)benzoic acid
Formule: C₉H₈F₂O₂
Numéro MDL: MFCD20640021
Numéro CAS: 55805-17-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité