2-Bromo-5-(difluoromethyl)benzyl bromide 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC57773-250MG PC57773-1G PC57773-5G
APOSPC57773-250MGEA 192 EUR InStock
APOSPC57773-250MG APOSPC57773-1G APOSPC57773-5G
2-Bromo-5-(difluoromethyl)benzyl bromide 95%
2-Bromo-5-(difluoromethyl)benzyl bromide
Formule: C₈H₆Br₂F₂
MW: 299,94 g/mol
Numéro MDL: MFCD18391069
Numéro CAS: 1261441-93-3
ONU: 3261
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité