2-Bromo-5-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzyl bromide 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 2-Bromo-1-(bromomethyl)-5-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzene
PC57804-250MG PC57804-1G PC57804-5G
APOSPC57804-250MGEA 180 EUR InStock
APOSPC57804-250MG APOSPC57804-1G APOSPC57804-5G
2-Bromo-5-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzyl bromide 95%
2-Bromo-5-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Formule: C₈H₄Br₂F₄
MW: 335,92 g/mol
Numéro MDL: MFCD32903689
Numéro CAS: 2092564-80-0
ONU: 3261
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité