2-Bromothiophénol 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: o-Bromothiophenol, 2-Bromobenzene-1-thiol, 2-Bromobenzenethiol, 1-Bromo-2-mercaptobenzene
OR2222-5G OR2222-25G
APOSOR2222-5GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR2222-5G APOSOR2222-25G
2-Bromothiophénol 97%
2-Bromothiophénol
Formule: C₆H₅BrS
MW: 189,08 g/mol
Point d'ébullition: 128 - 130/25 mm °C
Densité: 1.573
Point d'éclair: 110 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00004827
Numéro CAS: 6320-02-1
ONU: 2922
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité