Trifluoroacétate de phényle 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: Trifluoroacetic phenyl ester
PC6223-100G
APOSPC6223-100GEA 185 EUR InStock
APOSPC6223-100G
Trifluoroacétate de phényle 98%
Trifluoroacétate de phényle
Formule: C₈H₅F₃O₂
MW: 190,12 g/mol
Point d'ébullition: 146 - 147 °C
Densité: 1.276
Point d'éclair: 52 °C
Numéro MDL: MFCD00039232
Numéro CAS: 500-73-2
ONU: 3272
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité