Sodium 2,5-difluorobenzoate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC6585-50G PC6585-250G PC6585-1KG
APOSPC6585-50GEA 80 EUR InStock
APOSPC6585-50G APOSPC6585-250G APOSPC6585-1KG
Sodium 2,5-difluorobenzoate
Sodium 2,5-difluorobenzoate
Formule: C₇H₃F₂NaO₂
Numéro MDL: MFCD03094396
Numéro CAS: 522651-42-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité