4-Amino-6-(tert-butyl)-3-mercapto-4,5-dihydro-1,2,4-triazin-5-one 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4-Amino-6-(tert-butyl)-3-mercapto-1,2,4-triazin-5(4H)-one
OR24684-250MG OR24684-100MG
APOSOR24684-250MGEA 24.8 EUR InStock
APOSOR24684-250MG APOSOR24684-100MG
4-Amino-6-(tert-butyl)-3-mercapto-4,5-dihydro-1,2,4-triazin-5-one 97%
4-Amino-6-(tert-butyl)-3-mercapto-4,5-dihydro-1,2,4-triazin-5-one
Formule: C₇H₁₂N₄OS
MW: 200.261 g/mol
Numéro MDL: MFCD00225752
Numéro CAS: 33509-43-2
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité