Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1,2-Benzisoxazol-3-amine 98%

Fournisseur: Apollo Scientific
Attention

APOSOR25956-100MGEA 14.7 EUR InStock
APOSOR25956-100MG
1,2-Benzisoxazol-3-amine 98%
1,2-Benzisoxazol-3-amine


Formule: C₇H₆N₂O
MW: 134,1400 g/mol
Point de fusion: 110 - 112 °C
Numéro MDL: MFCD03407353
Numéro CAS: 36216-80-5
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité