L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Sodium rel-(1R,2r,3S,4R,5s,6S)-cyclohexane-1,2,3,4,5,6-hexayl hexakis(phosphate) 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Sodium phytate, Dodecasodium (2,3,4,5,6-pentaphosphonatooxycyclohexyl) phosphate
OR71104-100G OR71104-500G OR71104-1KG
APOSOR71104-100GEA 65.4 EUR InStock
APOSOR71104-100G APOSOR71104-500G APOSOR71104-1KG
Sodium rel-(1R,2r,3S,4R,5s,6S)-cyclohexane-1,2,3,4,5,6-hexayl hexakis(phosphate) 96%
Sodium rel-(1R,2r,3S,4R,5s,6S)-cyclohexane-1,2,3,4,5,6-hexayl hexakis(phosphate)
Formule: C₆H₆Na₁₂O₂₄P₆
MW: 923.81 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00082310
Numéro CAS: 14306-25-3
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité