2-Methyloxetane-2-carboxylic acid 90+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Carboxy-2-methyloxetane, 2-Methyl-2,4-epoxybutanoic acid
OR309088-100MG OR309088-250MG
APOSOR309088-100MGEA 144 EUR InStock
APOSOR309088-100MG APOSOR309088-250MG
2-Methyloxetane-2-carboxylic acid 90+%
2-Methyloxetane-2-carboxylic acid
Formule: C₅H₈O₃
MW: 116,12 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD22571611
Numéro CAS: 1305207-92-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité