3-(Cyclopropyl)-2-nitroaniline 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR315838-250MG OR315838-1G OR315838-5G
APOSOR315838-250MGEA 190 EUR InStock
APOSOR315838-250MG APOSOR315838-1G APOSOR315838-5G
3-(Cyclopropyl)-2-nitroaniline 95%
3-(Cyclopropyl)-2-nitroaniline
Formule: C₉H₁₀N₂O₂
MW: 178,19 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD32669824
Numéro CAS: 2097553-56-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité