4-(Diméthylamino)benzonitrile 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSOR345014-25GEA 61.1 EUR InStock
APOSOR345014-25G APOSOR345014-5G
4-(Diméthylamino)benzonitrile 98%
4-(Diméthylamino)benzonitrile
Formule: C₉H₁₀N₂
MW: 146,19 g/mol
Point d'ébullition: 318 °C
Point de fusion: 70 - 76 °C
Numéro MDL: MFCD00001815
Numéro CAS: 1197-19-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité