1-Adamantanethiol 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: Adamantane-1-thiol, 1-Mercaptoadamantane
OR309163-5G OR309163-25G
APOSOR309163-5GEA 87 EUR InStock
APOSOR309163-5G APOSOR309163-25G
1-Adamantanethiol 98%
1-Adamantanethiol
Formule: C₁₀H₁₆S
MW: 168,298 g/mol
Point de fusion: 103 - 105 °C
Numéro MDL: MFCD00213530
Numéro CAS: 34301-54-7
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité