Methyl 5-bromo-3-chloro-2-fluorobenzoate 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC99038-250MG PC99038-1G
APOSPC99038-250MGEA 139 EUR InStock
APOSPC99038-250MG APOSPC99038-1G
Methyl 5-bromo-3-chloro-2-fluorobenzoate 97%
Methyl 5-bromo-3-chloro-2-fluorobenzoate
Formule: C₈H₅BrClFO₂
MW: 267,48 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD24107276
Numéro CAS: 1535973-93-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité