L(+)-Sodium glutamate monohydraté 98.5-101.5% (base substance sèche) FCC, J.T.Baker®
Fournisseur: Avantor
Synonyms: L(+)-Sodium glutamate à 1 molécule d'eau
J.T. Baker®
M746-07EA 116.65 EUR InStock
M746-07 M746-08 M746-09
L(+)-Sodium glutamate monohydraté 98.5-101.5% (base substance sèche) FCC, J.T.Baker®
L(+)-Sodium glutamate monohydraté
Formule: C₅H₈NNaO₄·H₂O
MW: 187,13 g/mol
Point de fusion: 225…240 °C
Point d'éclair: >225 °C
Numéro MDL: MFCD00150138
Numéro CAS: 6106-04-3
Merck Index: 13,06278
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Food GMP Manufactured Product
Meets F.C.C. Requirements
CAUTION: For Manufacturing, processing or repackaging
Bulk Food Chemical
FCC - Identification Passes Test
FCC - Assay (dried basis) 98.5 - 101.5 %
FCC - Chloride (Cl) ≤0.2 %
FCC - Lead (Pb) ≤5 mg/kg
FCC - Clarity and Color of Solution Passes Test
FCC - Loss on Drying ≤0.5 %
FCC - Specific Rotation [Å]²ºD (+) 24.5 - 25.5 Degree
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité