L(+)-Sodium glutamate monohydraté, EMPROVE® ESSENTIAL FCC, NF, E621, SAFC®
Fournisseur: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Synonyms: L(+)-Sodium glutamate à 1 molécule d'eau
1.06445.1000EA 186 EUR InStock
1.06445.1000 1.06445.9029
L(+)-Sodium glutamate monohydraté, EMPROVE® ESSENTIAL FCC, NF, E621, SAFC®
L(+)-Sodium glutamate monohydraté
Formule: C₅H₈NNaO₄·H₂O
MW: 187,13 g/mol
Point de fusion: 225…240 °C
Point d'éclair: >225 °C
Numéro MDL: MFCD00150138
Numéro CAS: 6106-04-3
Merck Index: 13,06278
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité