(R)-(-)-Glycolate de méthyle ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: D(-)-Glycolate de méthyle
L14065.03EA 37.3 EUR InStock
L14065.03 L14065.06
(R)-(-)-Glycolate de méthyle ≥99%
(R)-(-)-Methyl mandelate
Formule: C₉H₁₀O₃
MW: 166,18 g/mol
Point d'ébullition: 267 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 56…58 °C
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064247
Numéro CAS: 20698-91-3
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité