Acide D(-)-2-hydroxy-2-phénylacetique 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Acide (R)-(-)-2-hydroxy-2-phénylacetique
ACRO125320050EA 30.1 EUR InStock
ACRO125320050 ACRO125321000 ACRO125320250
Acide D(-)-2-hydroxy-2-phénylacetique 99%
Acide D(-)-2-hydroxy-2-phénylacetique
Formule: C₈H₈O₃
MW: 152,15 g/mol
Point de fusion: 130…135 °C
Point d'éclair: >190 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 611-71-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow to light beige Crystalline powder or crystals or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 130 to 135 °C
Water ≤1 % (K.F.)
Sulfated ash ≤0.2 %
Specific optical rotation -152° to -158° (20 °C, 589 nm) (c=2, H2O)
Titration with NaOH ≥98.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité