Acide D(-)-2-hydroxy-2-phénylacetique
Fournisseur: Cayman Chemical
Synonyms: Acide (R)-(-)-2-hydroxy-2-phénylacetique
CAYM10007128-250EA 802 EUR InStock
CAYM10007128-250 CAYM10007128-100 CAYM10007128-50 CAYM10007128-25
Acide D(-)-2-hydroxy-2-phénylacetique
Acide D(-)-2-hydroxy-2-phénylacetique
Formule: C₈H₈O₃
MW: 152,15 g/mol
Point d'ébullition: 322 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 130…132 °C
Densité: 1,341 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: >190 °C
Numéro CAS: 611-71-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité