Acide L(+)-2-hydroxy-2-phénylacetique ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
A15061.06 A15061.14 A15061.22
A15061.06EA 29.9 EUR InStock
A15061.06 A15061.14 A15061.22
Acide L(+)-2-hydroxy-2-phénylacetique ≥99%
Acide L(+)-2-hydroxy-2-phénylacetique
Purity: 99+% CAS No.: 17199-29-0 Molecular Formula: C8H8O3 Formula Weight: 152.15 Melting Point: 131-135° Beilstein Reference: 2208678
Formule: C₈H₈O₃
Point d'ébullition: 322 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 131…135 °C
Densité: 1.349 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: >190 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004495
Numéro CAS: 17199-29-0
EINECS: 241-240-8
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité