Acide L(+)-2-hydroxy-2-phénylacetique
Fournisseur: Molekula
Synonyms: Acide (S)-(+)-2-hydroxy-2-phénylacetique
MOLE41911890-25GEA 0 EUR InStock
MOLE41911890-25G
Acide L(+)-2-hydroxy-2-phénylacetique
Acide L(+)-2-hydroxy-2-phénylacetique
Formule: C₈H₈O₃
MW: 152,15 g/mol
Point d'ébullition: 322 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 130…132 °C
Densité: 1,349 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: >190 °C
Numéro CAS: 17199-29-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité