D(+)-Proline
Synonyms: H-D-Pro-OH, (R)-(+)-Proline, D-Proline
011849-100G 011849-5G
FLUO011849-100GEA 0 EUR InStock
FLUO011849-100G FLUO011849-5G
D(+)-Proline
D(+)-Proline
Formule: C₅H₉NO₂
MW: 115,13 g/mol
Point de fusion: 223 °C
Numéro MDL: MFCD00064317
Numéro CAS: 344-25-2
EINECS: 206-452-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité