L(-)-Proline
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
Synonyms: H-Pro-OH(S)-(-)-Proline
EHERC16345600EA 246 EUR InStock
EHERC16345600
L(-)-Proline
L(-)-Proline
Formule: C₅H₉NO₂
MW: 115,13 g/mol
Point d'ébullition: 245 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 220…222 °C
Densité: 1,35 g/cm³ (25 °C)
Numéro MDL: MFCD00064318
Numéro CAS: 147-85-3
Merck Index: 13,07871
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité