L(-)-Proline, Millipore®
Fournisseur: Merck
Synonyms: H-Pro-OH(S)-(-)-Proline
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ100
1.07434.0500EA 479 EUR InStock
1.07434.0500 1.07434.9010 1.07434.0100 1.07434.0010
L(-)-Proline, Millipore®
L(-)-Proline
Formule: C₅H₉NO₂
MW: 115,13 g/mol
Point d'ébullition: 245 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 220…222 °C
Densité: 1,35 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Ambient
Numéro MDL: MFCD00064318
Numéro CAS: 147-85-3
Merck Index: 12,07963
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité