Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

trans-4-Hydroxy-L(-)-proline

Fournisseur: Molekula
Synonyms: L(-)-trans-4-Hydroxyproline(S)-(-)-trans-4-HydroxyprolineH-Hyp-OH

MOLE45298012-25GEA 0 EUR InStock
MOLE45298012-25G
trans-4-Hydroxy-L(-)-proline
trans-4-Hydroxy-L(-)-proline


Formule: C₅H₉NO₃
MW: 131,13 g/mol
Point d'ébullition: 296 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 206 °C
Numéro MDL: MFCD00064320
Numéro CAS: 51-35-4
Merck Index: 13,04866
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité