trans-4-Hydroxy-L(-)-proline
Fournisseur: Serva
25834.02 25834.03
SERA25834.02EA 0 EUR InStock
SERA25834.02 SERA25834.03
trans-4-Hydroxy-L(-)-proline
trans-4-Hydroxy-L(-)-proline
Formule: C₅H₉NO₃
Point d'ébullition: 296 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 206 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064320
Numéro CAS: 51-35-4
EINECS: 200-091-9
Merck Index: 13,04866
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité