(S)-(+)-Phényl-1-éthanediol-1,2 ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
L09836.03 L09836.MD
L09836.03EA 62.4 EUR InStock
L09836.03 L09836.MD
(S)-(+)-Phényl-1-éthanediol-1,2 ≥97%
(S)-(+)-Phényl-1-éthanediol-1,2
Purity: 97% CAS No.: 25779-13-9 Molecular Formula: C8H10O2 Formula Weight: 138.17 Melting Point: 64-66° Boiling Point: 272-274° MDL No.: MFCD00066256
Formule: C₈H₁₀O₂
Point d'ébullition: 272…274 °C
Point de fusion: 64…66 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00066256
Numéro CAS: 25779-13-9
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité