Hématoxyline, soluble pour la microscopie (C.I. 75290), Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Attention
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ400
1.04302.0025EA 262 EUR InStock
1.04302.0025 1.04302.9025 1.04302.1000 1.04302.0000 1.04302.0100
Hématoxyline, soluble pour la microscopie (C.I. 75290), Sigma-Aldrich®
Hématoxyline
Formule: C₁₆H₁₄O₆
MW: 302,28 g/mol
Point de fusion: 291…293 °C
Numéro MDL: MFCD00078111
Numéro CAS: 517-28-2
Merck Index: 13,04654
IVDLogo
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Identity (UV/VIS-Spectrum) passes test
Transition range pH 5.0 - 7.2, yellow - violet
Water (according to Karl Fischer) ≤ 10 %
Suitability for microscopy passes test
Papanicolaous stain (cyanophilic Cytoplasm) blue-green to green
Papanicolaous stain (eosinophilic Cytoplasm) pink
Papanicolaous stain (Erythrocytes) red
Papanicolaous stain (Cell nuclei) blue to dark violet
Papanicolaous stain (Microorganisms) grey-blue
H&E staining (Cell nuclei) dark blue to dark violet
H&E staining (Cytoplasma) pink to red
H&E staining (intercellular substances) pink to red
H&E staining (Erythrocytes) yellow to orange
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité