Hématoxyline
Fournisseur: Molekula
MOLE29628570EA 0 EUR InStock
MOLE29628570
Hématoxyline
Hématoxyline
Formule: C₁₆H₁₄O₆
MW: 302,28 g/mol
Point de fusion: 291…293 °C
Numéro MDL: MFCD00078111
Numéro CAS: 517-28-2
Merck Index: 13,04654
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité