Hématoxyline
Fournisseur: Roth Carl
Synonyms: DcH-48, Hydroxybrazilin, (6aS,11bR)-6,6a,7,11b-Tetrahydroindeno[2,1-c]chromene-3,4,6a,9,10-pentaol, NSC 2785, Natural Black I, Hydroxybrasilin, (+)-Hematoxylin
3816.1 3816.2
ROTH3816.1EA 59.9 EUR InStock
ROTH3816.1 ROTH3816.2
Hématoxyline
Haematoxylin
Formule: C₁₆H₁₄O₆
MW: 302,28 g/mol
Point de fusion: 291…293 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00078111
Numéro CAS: 517-28-2
EINECS: 208-237-3
Merck Index: 13,04654
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité