Hématoxyline, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
M-Clarity™ quality level = MQ200
H3136-100G H3136-25G
H3136-100GEA 535 EUR InStock
H3136-100G H3136-25G
Hématoxyline, Sigma-Aldrich®
Haematoxylin
Formule: C₁₆H₁₄O₆
Point de fusion: 291…293 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00078111
Numéro CAS: 517-28-2
EINECS: 208-237-3
Merck Index: 13,04654
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4a1a11675c83ab3776411bf728e6c1426020b0a4&vid=bd1a3ee5236b13437564745d59df067c9ecb8106&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité