Tartrazine ≥85% (teneur en colorant), poudre orange
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: FD and C Yellow No. 5, Filter Yellow, Acid Yellow 23, Sodium 5-oxo-1-(4-sulphonatophenyl)-4-((4-sulphonatophenyl)diazenyl)-4,5-dihydro-1H-pyrazole-3-carboxylate
A17682.14 A17682.22 A17682.36
A17682.14EA 22.6 EUR InStock
A17682.14 A17682.22 A17682.36
Tartrazine ≥85% (teneur en colorant), poudre orange
Tartrazine
CAS No.: 1934-21-0 Molecular Formula: C16H9N4Na3O9S2 Formula Weight: 534.37 Physical Form: Powder Sensitivity: Hygroscopic Appearance: Orange MDL No.: MFCD00148908
Formule: C₁₆H₁₂N₄O₉S₂
MW: 534,36 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00148908
Numéro CAS: 1934-21-0
EINECS: 217-699-5
Merck Index: 14,9072
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité