Cleanroom Lab Coats, Alsistrong, Light Blue
Fournisseur: ALSICO HIGHTECH NV
103964-M 103964-2XL 103964-L 103964-S 103964-XS 103964-XL
ALSO103964-MEA 56.4 EUR InStock
ALSO103964-M ALSO103964-2XL ALSO103964-L ALSO103964-S ALSO103964-XS ALSO103964-XL
Cleanroom Lab Coats, Alsistrong, Light Blue
Tenue de travail
This cleanroom coat is made of Alsistrong® (98% polyester and 2% carbon).
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité