ESD Cleanroom Socks
Fournisseur: ALSICO HIGHTECH NV
1028566 1028567
ALSO1028566EA 8 EUR InStock
ALSO1028566 ALSO1028567
ESD Cleanroom Socks
Tenue de travail
New cleanroom socks, made according to the last revision of Annex 1 of the EU GMP.
  • One size
  • 2 variants: Thick and thinner
  • Made of 100% polyester
  • Industrial washable at 60°
  • Cuff with ribbed stitch 1×1 to help the sock cling to the leg
  • Low linting filament yarn
  • Comfortable at the toe
  • Fabric: 97% polyester and 3% elastane
Thick socks: 150 Denier/288 filament, with Alsico High Tech red logo
Thinner socks: 167 Denier/48 filament, with Alsico High Tech blue logo
Conditionnement: Packed per: 100 pairs.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité