Cleanroom Socks
Fournisseur: ALSICO HIGHTECH NV
1027437 1027438
ALSO1027437EA 7.9 EUR InStock
ALSO1027437 ALSO1027438
Cleanroom Socks
Tenue de travail
Alsico cleanroom socks minimises the risk of particle contamination in your controlled environment.
  • Unisex
  • One size tube socks
  • 97% polyester, 3% elastane
  • 2 variants: Thick and thin
Thin: white socks with blue Alsico high tech logo, thin quality: 167 Denier/48 Filament, 100% polyester
Thick: white socks with red Alsico high tech logo, thick quality: 150 Denier/288 Filament, 100% polyester
Conditionnement: Packing: per 20 pairs.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité