Diiodure de 3,8-diamino-5-[3-(diéthylméthylammonio)propyl]-6-phénylphénantridinium
Fournisseur: Abcam
Synonyms: Diiodure de 3,8-diamino-5-[3-(diéthylméthylammonio)propyl]-6-phénylphénantridiniumPI
ABCAAB14083-1EA 165 EUR InStock
ABCAAB14083-1
Diiodure de 3,8-diamino-5-[3-(diéthylméthylammonio)propyl]-6-phénylphénantridinium
Propidium iodure
Formule: C₂₇H₃₄I₂N₄
MW: 668,4 g/mol
Numéro MDL: MFCD00011921
Numéro CAS: 25535-16-4
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité